Learn More
BD Tubos de preparación de plasma Vacutainer™ PPT™
Descripción
BD Vacutainer™ PPT™ es un sistema cerrado que permite la recogida de sangre venosa, que al centrifugarse separa el plasma sin diluir. Se utilizan en métodos de pruebas de diagnóstico molecular u otros procedimientos en los que se requiere una muestra de plasma sin diluir.
- Cuando el tubo se centrifuga, el gel de separación migra y forma una barrera física entre el plasma y la mayoría de los elementos celulares
- El anticoagulante K2EDTA secado con aerosol (a diferencia de un aditivo líquido) se utiliza para que el plasma obtenido no se diluya
- El tubo PPT™ puede transportarse sin extraer el plasma, debido al gel de separación inerte estable
- La centrifugación debe realizarse en un plazo de dos horas tras la recolección de sangre para obtener resultados óptimos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubo de preparación de plasma |
| Aditivo | Gel de polímero a base de poliéster (SST) y K2 EDTA secado con aerosol |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Capacidad (métrico) | 8,5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Aguja Vacutainer™ y soporte de tubos |
| Tamaño del tubo | 16 x 100 mm |
| Cantidad | 1000/caja |
| Mostrar más |