Learn More
BD Partículas de calibración de varios colores Sphero™
Código de producto. p-3974119
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3-3,4 μm
6-6,4 μm
Descripción:
Partículas de calibración de varios colores (6 picos)
Partículas de calibración en blanco
Partículas fluorescentes de varios colores (alta intensidad)
Partículas fluorescentes de varios colores (fluorescencia FL1 de rango medio)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15888638
Marca: BD 556286
Para calibración y alineación de citometría de flujo
  • Para calibración y alineación de citometría de flujo
  • Tienen espectros de emisión compatibles con muchos fluoróforos comunes que se utilizan para la tinción inmunofluorescente con análisis citométrico de flujo.
  • Coeficientes muy pequeños de variación tanto en tamaño como en fluorescencia
  • Contienen colorantes fluorescentes insolubles en agua que son muy estables, lo que permite esterilizarlas lavándolas con alcohol al 70 %.
  • Se suministran en prácticos frascos cuentagotas que contienen 5 ml de suspensión de partículas a una concentración de 107 partículas/ml.
  • Poliestireno
Partículas de calibración de varios colores (6 picos)
  • Cada vial contiene una mezcla de partículas de varios colores teñidas con seis intensidades fluorescentes diferentes.
  • Partículas de calibración de varios colores (8 picos)
    • El vial contiene una mezcla de partículas de varios colores teñidas con ocho intensidades fluorescentes diferentes.
  • Partículas fluorescentes de varios colores (alta intensidad)
    • Cada vial contiene una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente.
    • La intensidad de esta partícula se corresponde con la intensidad más brillante del pico de las partículas de calibración de varios colores, de 3,0 a 3,4 μm (Cat. cat. 556286)
    Partículas fluorescentes de varios colores (fluorescencia FL1 de rango medio)
    • Cada vial contiene una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente.
  • Partículas de calibración en blanco
    • Cada vial contiene una sola población de partículas de calibración en blanco teñidas con una sola intensidad fluorescente.
    • La intensidad de esta partícula se corresponde con el pico de intensidad más tenue de las partículas de calibración de varios colores (6 picos), de 6,0 a 6,4 μm (Cat. cat. 5556288)
    • Aproxima la fluorescencia de fondo de las células no teñidas.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 107 partículas/ml
    Certificaciones/conformidad 29 CFR 1910.1200, 91/155/CEE, 93/112/CE, RUO
    Descripción Partículas de calibración de varios colores (6 picos)
    Diámetro (métrico) 3-3,4 μm
    Contenido y almacenamiento Solución acuosa que contiene NP40 al 0,01 % y azida sódica al ≤ 0,02 %
    Formato Líquido
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Material Poliestireno
    Incluye Mezcla de partículas de varios colores teñidas con 6 intensidades fluorescentes diferentes
    Volumen (métrico) 5 ml
    Color Transparente
    Para utilizar con (aplicación) Calibración y alineación de citometría de flujo
    Título del producto
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.