Learn More
BD Partículas de calibración de varios colores Sphero™
Descripción
- Para calibración y alineación de citometría de flujo
- Tienen espectros de emisión compatibles con muchos fluoróforos comunes que se utilizan para la tinción inmunofluorescente con análisis citométrico de flujo.
- Coeficientes muy pequeños de variación tanto en tamaño como en fluorescencia
- Contienen colorantes fluorescentes insolubles en agua que son muy estables, lo que permite esterilizarlas lavándolas con alcohol al 70 %.
- Se suministran en prácticos frascos cuentagotas que contienen 5 ml de suspensión de partículas a una concentración de 107 partículas/ml.
- Poliestireno
Partículas de calibración de varios colores (6 picos)
- Cada vial contiene una mezcla de partículas de varios colores teñidas con seis intensidades fluorescentes diferentes.
- El vial contiene una mezcla de partículas de varios colores teñidas con ocho intensidades fluorescentes diferentes.
- Cada vial contiene una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente.
- La intensidad de esta partícula se corresponde con la intensidad más brillante del pico de las partículas de calibración de varios colores, de 3,0 a 3,4 μm (Cat. cat. 556286)
- Cada vial contiene una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente.
- Cada vial contiene una sola población de partículas de calibración en blanco teñidas con una sola intensidad fluorescente.
- La intensidad de esta partícula se corresponde con el pico de intensidad más tenue de las partículas de calibración de varios colores (6 picos), de 6,0 a 6,4 μm (Cat. cat. 5556288)
- Aproxima la fluorescencia de fondo de las células no teñidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 107 partículas/ml |
| Certificaciones/conformidad | 29 CFR 1910.1200, 91/155/CEE, 93/112/CE, RUO |
| Descripción | Partículas fluorescentes de varios colores (fluorescencia FL1 de rango medio) |
| Diámetro (métrico) | 3-3,4 μm |
| Contenido y almacenamiento | Solución acuosa que contiene NP40 al 0,01 % y azida sódica al ≤ 0,02 % |
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | Una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Mostrar más |