Learn More
BD Proteína-1 quimioatrayente de monocitos de rata recombinante (MCP-1)
Descripción
- Miembro de la superfamilia de quimiocinas C-C
- Homóloga de la MCP-1 de monocitos humanos
- Reactividad: rata
- Tamaño: De 27 a 30 kD
- Expresada por una variedad de tipos de células, lo que incluye monocitos/macrófagos, células endoteliales y células mesangiales
- Se suministra como líquido congelado compuesto por 0,22 μm de solución acuosa tamponada esterilizada mediante filtración.
- Contiene glicerol, 1,0 mg/ml de grado biotecnológico, seroalbúmina bovina baja en endotoxinas
- Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada congelada que contiene BSA y glicerol
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Tipo | MCP-1 de rata recombinante PharMingen™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Patrón ELISA, bioensayo, bloque intracelular/citometría de flujo |
| Incluye | 1,0 mg/ml de glicerol de grado biotecnológico, seroalbúmina bovina baja en endotoxinas |
| Cantidad | 5 μg |
| Formulario | Líquido |