Learn More
BD Microglobulina humana recombinante β2
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica
- Rango de actividad máxima: 50 a 200 ng/ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Tipo | Microglobulina beta2 |
| Cantidad | 0,1 mg |
Para uso exclusivo en investigación.