Learn More
BD Cuentagotas de reactivo de hidróxido de potasio al 10 %
Código de producto. 11759032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
11759032 50/Paq. paquete de 50
1 options
Código de producto. 11759032
Marca: BD 261191
Identifique microorganismos sin mezclar ni medir reactivos.
Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.
  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cuentagotas de reactivo de hidróxido de potasio al 10 %
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Incluye Tinción para un día
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en el examen de frotis directos para el elemento fúngico.
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Hidróxido potásico
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10% Potassium Hydroxide Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide