missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Cuentagotas de reactivo de ninhidrina

Código de producto. 11729042
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad unitSize
11729042 50/Paq. paquete de 50
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11729042

Marca: BD 261201

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identifique microorganismos sin mezclar ni medir reactivos.

Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.

  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Cuentagotas de reactivo de ninhidrina
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la identificación de bacterias que hidrolizan el hipurato.
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Ninhidrina
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD BBL Ninhydrin Reagent Droppers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indan-1,2,3-trione
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.