Learn More
BD Cuentagotas de reactivo de nitrato A
Código de producto. 11709042
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
0.25 litro
11709042 50/Paq. 0.25 litro
1 options
Código de producto. 11709042
Marca: BD 261197
Identifique microorganismos sin mezclar ni medir reactivos.
Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.
  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cuentagotas de reactivo de nitrato A
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en la determinación de la capacidad de las bacterias para reducir el nitrato a nitrito o gas nitrógeno libre
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Reactivo de nitrato A
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD BBL Nitrate A Reagent Droppers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, sulphanilic acid
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.