Learn More
BD Set ELISA para interleucina-6 de rata
Código de producto. 15836228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
15836228 20 placas cada uno
1 options
Código de producto. 15836228 Proveedor BD N.º de proveedor 550319
Includes
Captura de anticuerpos, detección de anticuerpos, reactivo enzimático, patrones y certificado de instrucción/análisis
Un inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
Desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para rata IL-6 natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
  • Reactividad: Rata
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego ELISA para IL-6 de rata
Suficiente para 20 placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Desarrollar ELISA para rata IL-6 natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Contenido del kit Anticuerpo (captura) de antirrata IL-6, Anticuerpo (detección) biotinilado antirrata IL-6, Certificado de instrucción/análisis, Rata IL-6 recombinante liofilizada (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina
Cantidad 20 placas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para uso exclusivo en investigación