Learn More
BD Medios en frasco preparados: Caldo tríptico de soja
Código de producto. 13456526
Change view
Click to view available options
:
Caldo tríptico de soja; 20 ml
Código de producto.
13456526 Caldo tríptico de soja; 20 ml
1 options
Código de producto. 13456526
Marca: BD 257107
Para la detección de microorganismos a partir de muestras farmacéuticas, alimentarias, ambientales o de análisis de agua
Listo para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Caldo tríptico de soja
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 20 mL