Learn More
BD Medios en frasco preparados: Reforzado para clostridios
Descripción
Listo para su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medio reforzado para clostridios |
| Volumen de llenado | 100 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de microorganismos a partir de muestras farmacéuticas, alimentarias, ambientales o de análisis de agua |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 10/paq. |