Learn More
BD Sistemas de recogida y transporte anaeróbicos Port-A-Cul™
Descripción
- Recoja y mantenga las muestras de 20° a 25 °C durante un máximo de 72 horas
- Garantice la viabilidad de microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, microaerófilos o facultativos durante el transporte del paciente al laboratorio (incluido Campylobacter jejuni)
- Medio reducido formulado para proteger a los microbios sensibles al oxígeno
- Los medios contienen un indicador que monitoriza continuamente el estado de los medios reducidos
- Recoja la muestra en un hisopo, como líquido o como muestra de tejido
- Disponible como sistema de tubos (capacidad 11 ml), sistema de jarra (capacidad 20 ml) o sistema de viales (capacidad 5 ml)
- El paquete estéril contiene un tubo y dos hisopos de madera con punta de poliéster, un vial o un frasco
- El frasco con tapa de rosca mide 7,6 cm (3 pulg.) de alto y tiene una boca de 2,5 cm (1 pulg.) de ancho; no apto para su uso con líquidos
- El kit de recogida de líquidos contiene un vial envasado estéril que contiene medios y una jeringa de 5 cc con una aguja de calibre 22 y un tapón Luer-Lok™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo Port-A-Cul™ |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mantener la viabilidad de microorganismos anaeróbicos, facultativos y aeróbicos durante el transporte del paciente al laboratorio |
| Incluye | Dos hisopos de madera con punta de poliéster |
| Cantidad | 10 paq. |
| Requisitos de almacenamiento | De 20 °C a 25 °C |