Learn More
BD Proteína de unión a fosfolípidos, APC-anexina V
Descripción
- Conjugado con APC
- La tinción precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 pruebas |
| Volumen de muestra | 5 μl |
| Tampón de almacenamiento | Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Conjugado | APC (Aloficocianina) |
| Formulario | Líquido |