Learn More
BD Proteína de unión a fosfolípidos, APC-anexina V
Código de producto. 15856278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
200 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15856278 100 pruebas cada uno
15866278 200 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15856278 Proveedor BD N.º de proveedor 550474
Tiene una alta afinidad con PS y se une a las células con PS expuesto.
  • Conjugado con APC
  • La tinción precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas
Volumen de muestra 5 μl
Tampón de almacenamiento Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado APC (Aloficocianina)
Formulario Líquido