Learn More
BD Pharmingen™ Estreptavidina-HRP
Código de producto. 15846438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15846438 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15846438
Marca: BD 550946
Prediluido para un uso cómodo
  • Probado por inmunohistoquímica
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin™ 150 como conservante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica