Learn More
Tampón de permeabilización IV (10x), BD
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El Tampón IV Perm BD Phosflow™ (Tampón IV Perm) está diseñado para la permeabilización de suspensiones monocelulares fijadas en paraformaldehído preparadas a partir de tejidos linfoides, células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y células sanguíneas enteras lisadas.
- Permite el tratamiento con tampón y el lavado posterior con tampón de tinción acceso a anticuerpos fluorescentes para teñir moléculas intracelulares
- El tampón conserva las propiedades de dispersión de la luz de las células
- Proporciona capacidad para la tinción inmunofluorescente intracelular en preparación para el análisis citométrico Phosflow
Citometría de flujo, tinción intracelular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cell Permeabilization Buffer |
| Concentración | 10X |
| Para utilizar con (aplicación) | Permeabilization of paraformaldehyde-fixed single-cell suspensions prepared from lymphoid tissues, peripheral blood mononuclear cells and lysed whole blood cells, flow cytometry, intracellular staining |
| Cantidad | 50 mL |
Para uso exclusivo en investigación