Learn More
BD Set ELISA IL-12 (p70) humana OptEIA™
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Desarrolla ELISA para la IL-12 (p70) humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
- Anticuerpo de captura: anticuerpo monoclonal IL-12 (p70) antihumano
- Anticuerpo de detección: anticuerpo monoclonal IL-12 (p70) antihumano biotinilado
- Reactivo enzimático Conjugado de peroxidasa estreptavidina-rábano
- Patrones: IL-12 (p70) humana recombinante liofilizada
- Intervalo estándar: 7,8 a 500 pg/ml
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 7,8 a 500 pg/ml |
| Tipo de producto | Juego ELISA para IL-12 humana (p70) |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para IL-12 (p70) humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo monoclonal (captura) de IL-12 (p70) antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección) de IL-12 (p70) antihumano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, IL-12 (p70) humana recombinante liofilizada, Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación.