Learn More
BD Set ELISA ratón TNF (Mono/Mono)
Descripción
Includes
Anticuerpo de captura: Antiratón TNF-α, anticuerpo de detección: Antiratón TNF-α biotinilado, reactivo enzimático Conjugado de peroxidasa estreptavidina-rábano, estándar: Ratón TNF-α recombinante (liofilizado)
Requires
Se recomienda y placas de ELISA de 96-pocillos BD Falcon™ (Cat. N.º 353279) se recomienda, lector de microplacas capaz de medir absorbancia a 450 nm, pipetas de precisión, probeta graduada, agua desionizada o destilada, botella de lavado o lavadora automatizada, papel gráfico log-log o reducción de datos automatizada, tubos para preparar diluciones estándar, temporizador de laboratorio, selladores de placas o parafilm
- Para ratón TNF natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
- Permite un diseño de ensayo flexible
- Calibrado contra ratón TNF recombinante expresado en baculovirus purificado
- Diseñado para su uso como unidad integral
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 615,6 a 1000 pg/ml |
| Tipo de producto | Set ELISA ratón TNF (Mono/Mono) |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para ratón TNF natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo monoclonal (captura) de antiratón TNF, Anticuerpo monoclonal (detección) de antiratón TNF biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, Ratón TNF recombinante liofilizado (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación