Learn More
BD Kit de ELISA para isotipado de inmunoglobulina de ratón
Descripción
Includes
8 anticuerpos monoclonales de rata específicos del isotipo de inmunoglobulina de ratón; anticuerpo de Ig de antirratón conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP); soluciones de sustrato y parada, tampones de revestimiento y bloqueo; mezcla de antígeno de control positivo
El kit de ELISA para la determinación de isotipos de inmunoglobulina de ratón emplea un sistema marcado con peroxidasa de rábano picante directo y un formato de ensayo que elimina la necesidad de recubrir la placa con antígeno.
- Reducción significativa del tiempo de ensayo sin sacrificar la sensibilidad
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG |
| reactividad cruzada | Ratón |
| Incluye | 1 ml de IgG1 antirratón de rata, 1 ml de IgG2a antirratón de rata, 1 ml de IgG2b antirratón de rata, 1 ml de IgG3 antirratón de rata, 1 ml de IgM antirratón de rata, 1 ml de IgA antirratón de rata, 1 ml de Igkappa antirratón de rata, 1 ml de Ig antirratón de rata, lambda, 1 ml de Ig antirratón de rata HRP, 40 ml de reactivo de sustrato |
| Cantidad | 80 pruebas |
| Tipo de muestra | Sobrenadante de cultivo de hibridoma |
| Volumen de muestra | 100 μl |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación rápida y eficiente de los isotipos de inmunoglobulina de ratón, ELISA |
| Tipo de producto | Kit de ELISA para isotipado de inmunoglobulina de ratón |
Para uso exclusivo en investigación