Learn More
BD Ratón IL-10; Set ELISA
Descripción
Includes
- Anticuerpo de captura: Anticuerpo monoclonal IL-10 antihumano
- Anticuerpo de detección: Anticuerpo monoclonal IL-10 antihumano biotiniliado
- Reactivo enzimático: Conjugado de peroxidasa estreptavidina-rábano (SAV-HRP)
- Patrones: ratón IL-10 recombinante, liofilizado
- Certificado de instrucción/análisis
- Contiene los componentes necesarios para desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA)
- Para ratón IL-10 natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Enzimoinmunoanálisis de adsorción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego ELISA para IL-10 de ratón |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para ratón IL-10 natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo monoclonal (captura) de antiratón IL-10, Anticuerpo monoclonal (detección) antiratón IL-10 biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, Ratón recombinante liofilizado IL-10 (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación