Learn More
BD Set ELISA IgE de ratón
Código de producto. 15878028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
15878028 20 placas 1 set
1 options
Código de producto. 15878028
Marca: BD 555248
Includes
Captura de anticuerpos, detección de anticuerpos, reactivo enzimático, patrones y certificado de instrucción/análisis
Un inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
Desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para IgE de ratón en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1,6 a 100 ng/ml
Tipo de producto Set ELISA IgE de ratón
Suficiente para 20 placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Desarrollar ELISA para IgE de ratón en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Contenido del kit Anticuerpo monoclonal (captura) de IgE de antiratón, Anticuerpo monoclonal (detección) de IgE de ratón biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, IgE de ratón purificado liofilizado (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina
Cantidad 20 placas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para uso exclusivo en investigación