Learn More
BD Kit II de ELISA IFN-γ de ratón
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Solución de parada, diluyente de patrón/muestra, reactivo de sustrato en un paso de TMB, IFN-gamma antirratón de biotina anticuerpo de detección, patrón de IFN-gamma de ratón, diluyente III ELISA, concentrado enzimático HRP estreptavidina, concentrado de lavado, placa recubierta de anticuerpo IFN-g de ratón
La prueba BD OptEIA™ es una prueba ELISA tipo sándwich de fase sólida (enzimoinmunoanálisis de adsorción).
- Proteína homodimérica 30 kD, como se muestra en el análisis SDS-PAGE
- Utiliza un anticuerpo monoclonal específico para la IFN-γ de ratón recubierta sobre una placa de 96 pocillos
Aplicaciones:
Enzimoinmunoanálisis de adsorción
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFN-gamma |
| reactividad cruzada | Ratón |
| Incluye | Solución de parada, diluyente de patrón/muestra, reactivo de sustrato en un paso de TMB, IFN-gamma antirratón de biotina anticuerpo de detección, patrón de IFN-gamma de ratón, diluyente III ELISA, concentrado enzimático HRP estreptavidina, concentrado de lavado (20X), placa recubierta de anticuerpo IFN-g de ratón |
| Cantidad | 2 placas |
| Tipo de muestra | Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación cuantitativa de IFN-gamma de ratón, ELISA |
| Tipo de producto | Kit II de ELISA IFN-gamma de ratón |
Para uso exclusivo en investigación