Learn More
BD Medical™ Jeringa de insulina BD Micro-Fine™
Descripción
- Biselada y lubricada para mayor comodidad
- Codificado con colores para facilitar la identificación
- Fabricado con acero quirúrgico
- Se somete a una inspección al 100 % para mantener una alta calidad
- No tóxico, no contiene pirógenos y ni látex
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Surgical Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 29 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,33 mm |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 12,7 mm |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 200/paq. |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |