Learn More
BD Pruebas de tarjetas de RPR (reagina plasmática rápida) MacroVue™ con puntos circulares de 18 mm:Tarjetas
Click to view available options
Cantidad:
300 pruebas
500 pruebas
Tipo:
Kit de prueba de la tarjeta de RPR
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Descripción
- Se recomienda cuando se extrae sangre venosa y se dispone de un gran volumen de suero, como en los laboratorios de salud pública y clínicos
- Varios kits de pruebas de la tarjeta RPR están disponibles con todos los suministros necesarios para realizar el procedimiento
- Hay disponible una amplia gama de tamaños de kit
- El antígeno y los componentes de prueba pueden adquirirse por separado
- Las tarjetas de prueba están disponibles en papel de filtro de 10, 15 y 30 puntos circulares
- BD Dispenstirs™ se incluyen con pruebas para servir como dispositivos de pipeteo y dispersión
- Cuando la muestra contiene anticuerpos, la floculación ocurre con la coaglutinación de partículas de carbono del antígeno de la tarjeta RPR, que aparecen en forma de grupos negros destacando sobre el fondo blanco de la tarjeta
- Las muestras no reactivas muestran un color gris claro uniforme
- En situaciones especiales, cuando los resultados de la prueba no treponémica se requieren rápidamente y la muestra se recoge como plasma en EDTA, se puede utilizar la prueba de la tarjeta de RPR de puntos circulares de 18 mm si la prueba se realiza en un plazo de 24 horas
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos detectables | Detecta la reagina presente en el suero de pacientes sifilíticos |
| Tipo | Kit de prueba de la tarjeta de RPR |
| Formulación | Cardiolipina al 0,003 %, lecitina del 0,020 al 0,022 %, colesterol al 0,09 %, 0,0125 M de EDTA, 0,01 M de Na2HPO4, 0,01 M de KH2PO4, azida sódica al 0,2 %, carbón al 0,02 %, cloruro de colina 10 % p/v, agua desionizada/destilada |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección serológica de sífilis |
| Incluye | Dos ampollas de 3 ml de antígeno, aguja dispensadora de 20 g, frasco dispensador de antígeno, agitadores, 30 tarjetas con diez puntos circulares de 18 mm cada una, 300 capilares de 0,05 ml |
| Cantidad | 300 pruebas |