Learn More
BD Jeringas desechables Luer-Lok™ sin agujas
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 mL
30 mL
Graduaciones:
1 mL
1 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 56
Beschreibung
Hay disponibles agujas desechables y reutilizables PrecisionGlide™ y Yale™
- Se suministra con protector de punta
- Todas las jeringas son de uso general
- Jeringa de control 14-827-52
- Punta deslizante, punta/tapa Luer-Lok™ disponibles por separado
Las jeringas con dos capacidades indicadas son de doble escala.
Spezifikation
Spezifikation
| Graduaciones | 1 mL |
| Volumen (métrico) | 30 mL |
| Tipo de conexión | Punta Luer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur