Learn More
BD Jeringas desechables Luer-Lok™ sin agujas
Código de producto. 13530360
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 mL
30 mL
Graduaciones:
1 mL
1 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 56
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tipo de conexión unitSize
13530360 30 mL 1 mL Luer Lock paquete de 56
11786178 30 mL 1 mL Punta Luer paquete de 40
2 options
Código de producto. 13530360
Marca: BD 302832
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hay disponibles agujas desechables y reutilizables PrecisionGlide™ y Yale™
Hay disponibles agujas desechables y reutilizables PrecisionGlide™ y Yale™
  • Se suministra con protector de punta
  • Todas las jeringas son de uso general
  • Jeringa de control 14-827-52
  • Punta deslizante, punta/tapa Luer-Lok™ disponibles por separado
Las jeringas con dos capacidades indicadas son de doble escala.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduaciones 1 mL
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Volumen (métrico) 30 mL
Tipo de conexión Luer Lock