Learn More
BD Kit II de ELISA para TNF humano
Código de producto. 12774138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
12774138 2 placas cada uno
1 options
Código de producto. 12774138
Marca: BD 550610
Para la determinación cuantitativa del TNF humano en suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular
La prueba OptEIA es una prueba ELISA tipo sándwich de fase sólida (enzimoinmunoanálisis de adsorción).
  • Utiliza un anticuerpo monoclonal específico para la TNF recubierta sobre una placa de 96 pocillos
  • Desarrollado para la precisión con muestras de suero y plasma
ELISA
Incluye:
  • Pocillos recubiertos de anticuerpos: 2 placas de 96 pocillos rompibles (12 tiras x 8 pocillos) recubiertas con
  • anticuerpo monoclonal TNF antihumano: 30 ml de anticuerpo monoclonal TNF antihumano biotinilado con FBS y ProClin™-150 como conservante
  • Estándares: 4 viales de TNF humano recombinante liofilizado
  • Concentrado enzimático: 150 μl de conjugado concentrado 250x de peroxidasa de estreptavidina-rábano con BSA y ProClin-300 como patrón de conservante
  • Estándar/diluyente de muestras: 30 ml de suero animal con azida sódica al 0,09 % como diluyente
  • Diluyente ELISA: 12 ml de una base de proteínas tamponada con azida sódica al 0,09 % como conservante
  • Concentrado de lavado (20 x): 100 ml de 20 x solución de detergente concentrado
  • Reactivo de sustrato TMB One-Step: 30 ml de 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB) en solución tamponada
  • Solución de parada: 13 ml de ácido fosfórico 1 M
  • Selladores de placas: 4 hojas con reverso adhesivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TNF
reactividad cruzada Humano
Incluye Placa recubierta de anticuerpo de TNF humano, TNF antihumano de biotina anticuerpo de detección, patrón de TNF humano, concentrado enzimático de HRP-estreptavidina, concentrado de lavado (20X), reactivo sustrato de un paso de TMB, solución de parada, diluyente de patrón/de muestra, diluyente ELISA
Cantidad 2 placas
Tipo de muestra Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Determinación cuantitativa de TNF humano, ELISA
Tipo de producto Kit II de ELISA para TNF humano
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD OptEIA Human TNF ELISA Kit II
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, orthophosphoric acid
Para uso exclusivo en investigación