Learn More
BD Set ELISA MCP-1 humano
Descripción
Includes
- Anticuerpo de captura: Anticuerpo monoclonal MCP-1 antihumano
- Anticuerpo de detección: Anticuerpo monoclonal MCP-1 antihumano biotiniliado
- Reactivo enzimático: Conjugado de peroxidasa estreptavidina-rábano (SAV-HRP)
- Patrones: MCP-1 humano recombinante, liofilizado
Requires
Se recomienda y placas de ELISA de 96-pocillos BD Falcon™ (Cat. N.º 353279) se recomienda, lector de microplacas capaz de medir absorbancia a 450 nm, pipetas de precisión, probeta graduada, un litro, agua desionizada o destilada, botella de lavado o lavadora automatizada, papel gráfico Log-log o reducción de datos automatizada, tubos para preparar diluciones estándar, temporizador de laboratorio, selladores de placas o parafilm
El conjunto OptEIA™ para la proteína quimioatrayente monocitaria humana (1MCP-1) contiene los componentes necesarios para desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática
- Intervalo estándar: 7,8 a 500 pg/ml
- Calibrado contra MCP-1 humano recombinante expresado en baculovirus purificado
- Permite un diseño de ensayo flexible que se adapta a las necesidades individuales del laboratorio
- Diseñar un inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 7,8 a 500 pg/ml |
| Tipo de producto | Juego ELISA para MCP-1 humana |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para MCP-1 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo monoclonal (captura) de MCP-1 antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección)de MCP-1 antihumano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, MCP-1 humana recombinante liofilizada (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Solo para uso en investigación