Learn More
BD Set ELISA IL-8 humano
Código de producto. 15868028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
15868028 20 placas 1 set
1 options
Código de producto. 15868028
Marca: BD 555244
Includes
Captura de anticuerpos, detección de anticuerpos, reactivo enzimático, patrones, certificado de instrucción/análisis
Un inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
Desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para IL-8 humana natural o recombinante en suero, plasma y supernatantes
de cultivo celular
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 3,1 a 200 pg/ml
Tipo de producto Juego ELISA para IL-8 humana
Suficiente para 20 placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Desarrollar ELISA para IL-8 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Contenido del kit Anticuerpo monoclonal (captura) de IL-8 de antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección)de IL-8 humano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, IL-8 humana recombinante liofilizada (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina
Cantidad 20 placas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para uso exclusivo en investigación