Learn More
BD Kit II de ELISA IL-8 humana
Código de producto. 15866468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
15866468 2 placas 1 set
1 options
Código de producto. 15866468
Marca: BD 550999
Includes
Pocillos recubiertos de anticuerpos, anticuerpo de detección, patrones, concentrado enzimático (250x), diluyente de patrón/muestra, diluyente ELISA, concentrado de lavado (20x), reactivo de sustrato en un paso de TMB, solución de parada, selladores de placas
Desarrollado para una precisión superior con muestras de suero y plasma
Ayuda en la determinación cuantitativa de la IL-8 humana en suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular.
  • Relacionado con factores proinflamatorios de bajo peso molecular conocidos como quimiocinas
Aplicaciones:
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-8
reactividad cruzada Humano
Incluye Concentrado de lavado (20X), solución de parada, concentrado enzimático de HRP estreptavidina, placa recubierta de anticuerpo de IL-8 humana, IL-8 antihumana de biotina de anticuerpo de detección, patrón de IL-8 humana recombinante, diluyente de patrón/de muestra, reactivo de sustrato en un paso de TMB, diluyente para ELISA
Cantidad 2 placas
Tipo de muestra Suero, plasma
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Determinación cuantitativa de IL-8 humana, ELISA
Tipo de producto Kit II de ELISA para IL-8 humana
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD OptEIA Human IL-8 ELISA Kit II
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, CMIT/MIT, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one