missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Set ELISA IL-5 humano
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Includes
Captura de anticuerpos, detección de anticuerpos, reactivo enzimático, patrones y certificado de instrucción/análisis
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 7,8 a 500 pg/ml |
| Tipo de producto | Juego ELISA para IL-5 humana |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para IL-5 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo monoclonal (captura) de IL-5 de antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección)de IL-5 humano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, IL-5 humana recombinante liofilizada (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido