Learn More
BD Kit de ELISA IL-12 (p70) humana
Descripción
Includes
2 placas de 96 pocillos rompibles recubiertas con anticuerpo IL-12 antihumano; anticuerpo de detección: IL-12 antihumana biotinilada; concentrado enzimático (250X): Conjugado de peroxidasa de rábano; IL-12 humana recombinante, liofilizada, 4 viales; diluyente estándar; concentrado de lavado (20X); reactivo A sustrato; reactivo B sustrato; solución de parada; selladores de placas adhesivas
- Contiene p70 biológicamente activa que estimula el crecimiento de células CD4+ y CD8+ T y células NK activadas
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-12 (p70) |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | 2 placas de 96 pocillos rompibles bien recubiertos con anticuerpo IL-12 antihumano, IL-12 antihumano biotinilizado, conjugado de HRP (250X), 4 viales de IL-12 humana recombinante (liofilizado), diluyente de patrón, concentrado de lavado (20X), reactivo de sustrato A, reactivo de sustrato B, solución de parada, selladores de placas adhesivos |
| Cantidad | 2 placas |
| Tipo de muestra | Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación cuantitativa in vitro de IL-12 (p70) humana, ELISA |
| Tipo de producto | Kit de ELISA para IL-12 (p70) humana |