Learn More
BD Kit II de ELISA IL-12 (p40) humana
Descripción
Includes
Pocillos recubiertos de anticuerpos, anticuerpo de detección, patrones, concentrado enzimático (250x), diluyente de patrón/muestra, diluyente ELISA, concentrado de lavado (20x), reactivo de sustrato en un paso de TMB, solución de parada, selladores de placas
- Potente regulador de las respuestas inmunitarias mediadas por células
- Secretado por linfocitos B activados y macrófagos
Aplicaciones:
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-12 (p40) |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Concentrado de lavado (20X), solución de parada, concentrado enzimático de HRP estreptavidina, placa recubierta de anticuerpo de IL-12 (p40) humana, IL-12 (p40) antihumana de biotina de anticuerpo de detección, patrón de IL-12 (p40) humana, diluyente ELISA, diluyente de patrón/de muestra, reactivo de sustrato en un paso de TMB |
| Cantidad | 2 placas |
| Tipo de muestra | Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación cuantitativa de IL-12 (p40) humana, ELISA |
| Tipo de producto | Kit II de ELISA para IL-12 (p40) humana |
Para uso exclusivo en investigación