Learn More
BD Kit II de ELISA C5a humana
Código de producto. 10758256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
10758256 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 10758256 Proveedor BD N.º de proveedor 557965
Includes
Pocillos recubiertos de anticuerpos, anticuerpo de detección, patrones, concentrado enzimático (250x), diluyente de patrón/muestra, diluyente ELISA, concentrado de lavado (20x), reactivo de sustrato en un paso de TMB, solución de parada, selladores de placas
Para la determinación cuantitativa in vitro de C5A-desArg humana en plasma humano de EDTA, suero y otras muestras biológicas
Induce la liberación de mediadores farmacológicamente activos de varios tipos de células
  • Intervalo estándar: 78-5000 pg/ml
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C5a
reactividad cruzada Humano
Incluye Solución de parada, diluyente ELISA, reactivo sustrato de un paso TMB, C5a antihumana de biotina anticuerpo de detección, patrón de C5a humana, concentrado de lavado (20X), diluyente de patrón/de muestra, placa recubierta de anticuerpo de C5a humana, concentrado de enzima HRP estreptavidina
Cantidad 1 placa
Tipo de muestra EDTA humana plasma, suero, muestra biológica
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Determinación cuantitativa in vitro de C5a-desArg humano, ELISA
Tipo de producto Kit II de ELISA para C5a humana
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hu Opteia Kit II C5A 1 PCE,1plate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, CMIT/MIT mixture
Para uso exclusivo en investigación