Learn More
BD Tinción de viabilidad con fijación 520 Horizon™
Código de producto. 15883609
Change view
Click to view available options
:
Tinción de viabilidad con fijación 520
Código de producto.
15883609 Tinción de viabilidad con fijación 520
1 options
Código de producto. 15883609
Marca: BD 564407
Útil para la discriminación de las células de mamíferos viables de las no viables en aplicaciones citométricas de flujo multicolores
  • Reacciona y se une con enlace covalente a la superficie celular y a las aminas intracelulares.
  • Las membranas plasmáticas permeables, como las presentes en las células necróticas, permiten la difusión intracelular del colorante y la unión covalente a concentraciones totales más altas de aminas que en las células vivas no permeables.
  • Las células necróticas presentes en el marcador típico de un ensayo in vitro con niveles más altos de colorante aumentan su intensidad en fluorescencia de 10 a 20 veces sobre la de las células viables.
  • Las células marcadas se pueden fijar con formaldehído para la descontaminación, congelación y/o permeabilización y posterior tinción intracelular, al tiempo que se mantiene una fluorescencia de tinción de viabilidad estable.
  • Se excita mediante el láser azul (con una excitación máxima de 498 nm) y tiene una emisión de fluorescencia máxima de 521 nm.
Citometría de flujo, tinción intracelular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tinción de viabilidad con fijación 520