Learn More
BD BV480 Rat Anti-Mouse I-A/I-E
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con un Ex Max de 436 nm y Em Max a 478nm, BD Horizon BV480 se puede excitar mediante el láser violeta y detectarlo en el juego de filtros BD Horizon BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | I-A/I-E de rata antirratón BV480 |
| Cantidad | 25 μg |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Ratón |
| Formulario | BV480 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |