Learn More
BD El CD25 de BV480 de rata antiratón
Descripción
- Con un Ex Max de 436 nm y Em Max a 478nm, BD Horizon™ BV480 se puede excitar mediante el láser violeta y detectarlo en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | CD25 de BV480 de rata antiratón |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Ratón |
| Formulario | BV480 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |