Learn More
BD BV480 de ratón antihumano HLA-DR
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | HLA-DR de ratón antihumano BV480 |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Concentración | Óptima |
| Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Rhesus, Macaca fascicularis y Babuino |
| Formulario | BV480 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |