Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD8
Código de producto. 15884799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15884799 25 pruebas cada uno
15894759 100 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15884799 Proveedor BD N.º de proveedor 566163
CD8 is expressed by majority of thymocytes, by subpopulations of αβ T cells and γδ T cells and by some NK cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD8 plays important roles in T cell activation and selection.
  • Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
  • BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto CD8 de ratón antihumano BV480
Cantidad 25 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Reactividad cruzada Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Rhesus, Macaca fascicularis y Babuino
Formulario BV480
Volumen de muestra 5 μl
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C
Tampón de almacenamiento Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica