Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD279 (PD-1)
Código de producto. 15804819
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15804819
Marca: BD 566175
CD279 is an immunoregulatory receptor expressed on activated T cells, B cells, and myeloid cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD279 (PD-1) contains an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) in the cytoplasmic region. Mice deficient in CD279 show a breakdown of peripheral tolerance and manifest multiple autoimmune symptoms.
Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto CD279 (PD-1) de ratón antihumano BV480
Cantidad 25 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Reactividad cruzada Prueba de control de calidad: Humano
Formulario BV480
Volumen de muestra 5 μl
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C
ID de gen (Entrez) 5133
Tampón de almacenamiento Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica