Learn More
BD CFSE
Descripción
- Colorante excitable mediante el láser azul
- Se utiliza para la supervisión citométrica de flujo de divisiones celulares.
- El colorante no fluorescente se expande pasivamente a través de las membranas celulares y las esterasas intracelulares lo escinden dentro de las células viables.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción intracelular (citometría de flujo) |
| Color | Azul |
| Requisitos de almacenamiento | ≤-20 °C |
| Tipo de tinción | Colorante excitable mediante láser |