Learn More
BD General Use and PrecisionGlide Hypodermic Needles
Código de producto. p-184353
Click to view available options
Grosor:
25 G
Longitud (imperial):
1,5 in
Diámetro exterior (imperial):
0,02 in
Grosor (pared):
Normal
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 16300136
Marca: BD 305127
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fit any Luer-Lok™, slip tip, or eccentric tip syringe
Compatible with any slip tip, Luer-Lok, or eccentric tip syringe.
  • Sheath protects point and cannula
  • Cannula are siliconized to reduce resistance and maintain speed and smoothness throughout injection
  • All have regular bevel, except 14-826-10, which has intradermal bevel
  • 14-826-52, -6A, -6B, and -6C needles have thin-wall design
  • 14-826-6A is for subcutaneous use and has the same flowrate as larger 25-gauge needle
  • 14-826-6B and -6C are for intramuscular use and have the same flowrate as larger 22-gauge needle
  • 14-826-52 has the same flowrate as larger 18-gauge needle
  • Needle hub fits any Luer-Lok or Luer slip syringe tip, reusable or disposable
  • Individual Easy Peel™ blister pack packages boxed in strips of five needles; package carries lot control number Hubs color coded by gauge size: Gray (27-gauge), Tan (26), Blue (25), Turquoise (23), Black (22), Green (21), Yellow (20), Brown (19), Pink (18), and Purple (16)
Información de órdenes
Package carries lot control number to indicate complete sterility.
Especificaciones
Tipo de producto Conventional Hypodermic Needle
Material Stainless Steel
Esterilidad Estériles
Material de la cánula Siliconized
Color Blue
Conectores Luer-Lok
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (métrico) 0.051 cm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Single-use needles minimize cross-infection and provide a factory-sharp point for each injection
Para utilizar con (equipo) Any Luer-Lok, Slip Tip, or Eccentric Tip Syringe
Grosor 25 G
Material del concentrador Polypropylene
Incluye Protective Plastic Sheath
Sin látex Yes
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 3.8 cm
Modelo Punta biselada
Grosor (pared) Normal