Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: Sistemas de sobres
Código de producto. 11777194
Change view
Click to view available options
Tipo:
Sistema EZ CampyPouch
Sistema de sobres anaerobios EZ
Sistema de sobres de CO2 EZ
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Tipo unitSize
11777194 Sistema de sobres anaerobios EZ 20 PCS
11787194 Sistema de sobres de CO2 EZ 20 PCS
11797194 Sistema EZ CampyPouch 20 PCS
3 options
Código de producto. 11777194
Marca: BD 260683
Edge
Se utilizan en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2. Los sistemas y los suministros de generación de gases BD Difco™ GasPak™ EZ le ofrecen la comodidad de procesos sin catalizador.
  • Bolsas resellables en un solo paso
  • Sistemas autónomos que, tras la adición de agua, producirán una atmósfera anaerobia o microaerófila adecuada para el cultivo de organismos anaerobios o microaerófilos
  • Esta tecnología sin calor minimiza la condensación, lo que permite una excelente visualización de las colonias bacterianas a través de la bolsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistema de sobres anaerobios EZ
Tipo de tapón Con cremallera
Formato Sobres resellables
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas
Para utilizar con (equipo) Recipiente de incubación pequeño BD GasPak EZ
Incluye Sobres resellables con indicador
Línea de productos GasPak
Cantidad 20 sobres