Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: Sobres para sistema de recipientes
Código de producto. p-2782343
Click to view available options
Tipo:
Bolsitas para sistema de recipientes anaerobios EZ
Sobres para sistema de recipientes EZ Campy
Sobres para sistema de recipientes de CO2 EZ
Para utilizar con (equipo):
Sistema de recipientes EZ Campy
Sistema de recipientes anaeróbicos GasPak™ EZ
Sistema de recipientes de CO2 EZ
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. 10612796
Marca: BD 260001
Edge
Se utilizan en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2. Sistemas y suministros de generación de gases BD Difco™ GasPak™ EZ: Las bolsitas del sistema de contenedor proporcionan la comodidad de procesos sin catalizador.
  • Para su uso tanto en recipientes GasPak™ EZ como en tarros GasPak™ 100 y GasPak™ 150
  • Los sobres no requieren agua ni catalizador para su activación y están diseñados para proporcionar una rápida generación de gas para una proliferación bacteriana óptima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bolsitas para sistema de recipientes anaerobios EZ
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Formato Sobre
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas
Para utilizar con (equipo) Sistema de recipientes anaeróbicos GasPak™ EZ
Línea de productos GasPak
Cantidad 20 bolsitas/caja
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2