Learn More
BD Recipientes de incubación del sistema de generación de gas GasPak™ EZ
Click to view available options
Admite:
Placas de Petri (de 15 a 18)
Placas de Petri (de 30 a 33)
Tamaño:
Estándar
Grande
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de una amplia gama de bacterias. Los recipientes de incubación de sistemas de generación de gas BD Difco™ GasPak™ EZ son sistemas multiuso capaces de admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas mediante el uso de sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
- Recipientes resistentes a productos químicos e irrompibles
- Hay disponibles gradillas para placas de Petri extraíbles (se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Recipiente de incubación EZ |
| Tipo de tapón | Cierre fácil |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 25 °C |
| Desechables | No |
| Formato | Caja completa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas |
| Admite | Placas de Petri (de 15 a 18) |
| Línea de productos | GasPak |
| Cantidad | Cada uno |
| Tamaño | Estándar |