Learn More
BD Sistemas GasPak™ 100
Descripción
Includes
Diámetro externo de 5 Tarro de policarbonato de 13 cm de D.E. y 23 cm de altura; tapa con junta tórica (con o sin ventilación, según el modelo); conjunto de abrazadera/tornillo de apriete manual; cámara de reacción del catalizador; dos cargas del catalizador; gradilla para placas Petri en acero inoxidable esterilizable en autoclave con pinzas; soporte para tubos de cultivo El modelo con ventilación también se suministra con una manguera de goma y una abrazadera para tubos.
Requires
El modelo sin ventilación (y el modelo con ventilación, si no se utiliza un sistema de tanque) requiere un sobre desechable para el generador de gas.
- Proporcionan todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaeróbicas, microaerófilas o aeróbicas enriquecidas con CO2
- Tiene capacidad para 12 placas Petri de 100 x 15 mm o 13 tubos de cultivo
- Hay disponibles modelos con y sin ventilación para satisfacer una amplia variedad de necesidades
- Modelo sin ventilación para procedimientos anaerobios
- Modelo con ventilación para sistemas de evacuación/sustitución que utilizan gases de depósitos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Generación de entornos de anaerobios, microaerófilos (reducción de oxígeno) o enriquecidos con CO2 |
| Admite | Placas de Petri de 100 x 15 mm (12) o tubos de cultivo (13) |
| Incluye | Conjunto de abrazadera/tornillo de apriete manual, cámara del catalizador, 2 cargas del catalizador, gradilla para placas Petri, manguera de goma y abrazadera para tubos |
| Línea de productos | GasPak |
| Ventilado/a | Sí |