Learn More
BD Aguja de extracción de sangre Vacutainer™ Eclipse™
Código de producto. p-178273
Change view
Click to view available options
Grosor:
22 G
Incluye:
Soporte de tubo con cierre, revestimiento de seguridad integrado
Color:
Concentrador negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Grosor Incluye Color unitSize
12907726 22 G Soporte de tubo con cierre, revestimiento de seguridad integrado Concentrador negro paquete de 100
1 options
Código de producto. 12907726
Marca: BD 368651
Proporciona una protección rápida y fácil de la punta de la aguja. La aguja de extracción de sangre Vacutainer™ Eclipse™ de BD es una aguja de extracción de sangre de varias muestras con un revestimiento de seguridad integrado que ofrece una forma sencilla y eficaz de extraer sangre, a la vez que reduce la posibilidad de lesiones por pinchazo de aguja.
La aguja de extracción de sangre BD Vacutainer™ Eclipse™ cuenta con un revestimiento de seguridad que permite la activación con una sola mano. Cubre la aguja inmediatamente después de la retirada de la vena y confirma la activación correcta con un clic audible. Algunas opciones incluyen un soporte para tubos preinstalado que está listo para usarse nada más sacarlo del paquete, sin necesidad de montaje. El revestimiento de seguridad integrado y el soporte maximizan el cumplimiento de la OSHA protegiendo a los sanitarios de posibles lesiones por pinchazos en la parte delantera y trasera.
  • Aguja de extracción de sangre integrada y de un solo uso con adaptador Luer
  • Intuitivo y fácil de usar, por lo que los cambios en la técnica son mínimos
  • La orientación de la aguja hacia el revestimiento de seguridad facilita la identificación de la posición del bisel
  • El revestimiento de seguridad es una parte integral de la aguja; elimina la necesidad de un dispositivo accesorio de seguridad secundario
  • La activación inmediata del dispositivo de seguridad con una sola mano reduce el tiempo de exposición y no requiere una superficie dura para su activación
  • El exclusivo sistema de doble bloqueo incluye un “clic” audible para garantizar que la aguja está correctamente protegida
  • El diseño del revestimiento de seguridad permite que las manos permanezcan detrás de la aguja en todo momento
  • Diseñado para ayudar a su institución a cumplir con la norma OSHA SHIB 10-15-03 (Eliminación de agujas y soportes de tubos de sangre contaminados utilizados para flebotomía)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aguja de extracción de sangre
Esterilidad Estériles
Actuación Una sola mano
Certificaciones/conformidad OSHA SHIB 10-15-03
Color Concentrador negro
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre con menor posibilidad de lesiones por pinchazos de la aguja
Grosor 22 G
Incluye Soporte de tubo con cierre, revestimiento de seguridad integrado
Sin látex
Longitud (imperial) 1,25 pulg.
Longitud (métrico) 3,17 cm
Modelo Punta biselada
Grosor (pared) Delgada