Learn More
BD Portaobjetos con reactivo DrySlide™
Click to view available options
Cantidad:
15/Paq.
25/Paq.
75/Paq.
Tipo:
Kit PYR
Reactivo de Indole
Reactivo de nitrocefina
Reactivo de oxidasa
Tamaño de la unidad:
15 PCS
75 PCS
paquete de 25
paquete de 75
Descripción
- Procedimiento de un solo paso: sin necesidad de rehidratación
- No es necesario manipular tiras de papel finas y no hay portaobjetos de vidrio involucrados.
- Cada portaobjetos individual contiene cuatro áreas de reacción.
- El indol DrySlide es una prueba de indol de 30 segundos que utiliza una formulación de DMABA (p-dimetilaminobenzaldehído al 5 %) para detectar bacterias que producen indol.
- La nitrocefina DrySlide es una prueba cualitativa para detectar la presencia de bacterias que producen β-lactamasa y cumple con las directrices de NCCLS; cada portaobjetos contiene un casete de reactivo impregnado con nitrocefina.
- La oxidasa DrySlide con cada portaobjetos está recubierta de una película con un reactivo de oxidasa (diclorhidrato de N, N, N',N'-tetrametil-p-fenilendiamina) para comprobar la presencia de actividad de citocromo C oxidasa en bacterias; un resultado positivo produce un color morado en cuestión de 20 segundos
- El kit de PYR DrySlide tiene L-pirrolidonil-β-naftilamida que se utiliza para una rápida identificación provisional de enterococos del grupo D y estreptococos del grupo A; incluye 15 portaobjetos y 15 ampollas para aplastar de 0,5 ml
Información de órdenes
Los portaobjetos se envasan individualmente y se suministran en prácticos paquetes dispensadores
Specifications
Specifications
| Tipo | Reactivo de oxidasa |
| Cantidad | 75/Paq. |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Formato | Centrado de |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para determinar la reacción de la oxidasa de bacterias |
| Requisitos de almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Tipo de tinción | Reactivo de oxidasa |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction