Learn More
BD Jeringas desechables con puntas Luer-Lok™
Código de producto. p-3239164
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10630694 1 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 10630694
Marca: BD 309628
Edge
Jeringa exclusiva de punta BD Luer-Lok™ integrada con cuerpo transparente. Las jeringas desechables BD Medical™ con puntas Luer-Lock™ son estériles y desechables.
Jeringa exclusiva de punta BD Luer-Lok™ integrada con cuerpo transparente. Las jeringas desechables BD Medical™ con puntas Luer-Lock™ son estériles y desechables.
  • Jeringas estériles de un solo uso
  • Sin aguja
  • Cilindro transparente (policarbonato o polipropileno) con graduaciones en negrita
  • Varilla de émbolo cónica para facilitar la aspiración
  • Tope positivo de la varilla del émbolo
  • Se ha añadido una rosca BD Luer-Lok™ para una conexión mucho más segura
  • Sin DNR (látex)
  • Vida útil: 1825 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jeringa
Desechables
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Esterilidad Estéril