missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Suplemento antimicrobiano de Yersinia CN (Cefsulodina, Novobiocina) Difco™

Código de producto. 11762994
Click to view available options
:
Suplemento antimicrobiano de Yersinia CN (Cefsulodina, Novobiocina); BD Difco; 10 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11762994

Marca: BD 231961

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Usado con la base de agar selectivo de Yersinia

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Suplemento antimicrobiano de Yersinia CN
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Base de agar selectivo de Yersinia
Tipo de empaquetado Vial
Cantidad 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado